Potassio perrenato (64% Re) ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 10466-65-6
Molecular Formula: KReO4
Formula Weight: 289.30
Physical Form: Crystalline
Density: 4.887
Refractive Index: 1.643
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 550°
Boiling Point: 1360-1370°
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00011365
A powerful oxidizer
Formula:
KO₄Re Punto di ebollizione: 1360…1370 °C Punto di fusione: 550 °C Densità: 4,887 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011365 CAS Number: 10466-65-6 EINECS: 233-953-8 UN: 1479 ADR: 5.1,II |