Sodio-palladio (II) cloruro idrato (30% Pd) ≥99.95% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Di-sodio tetracloropalladiato
Purity: 99.95%
CAS No.: 13820-53-6
Molecular Formula: Cl4Na2Pd.xH2O (x≈3)
Formula Weight: 294.20(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red-brown
MDL No.: MFCD00003487
Formula:
Cl₄Na₂Pd·xH₂O Peso molecolare: 294,21 g/mol (anhy) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003487 CAS Number: 13820-53-6 EINECS: 237-502-6 |