Stampa…
Sodio diidrogeno fosfato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Sodio fosfato monobasico
28013.264EA 104 EUR
28013.264 28013.366
Sodio diidrogeno fosfato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sodio diidrogeno fosfato
Formula: NaH₂PO₄
Peso molecolare: 119,98 g/mol
Punto di fusione: ∼650 °C
Densità: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003527
CAS Number: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm