Stampa…
Sodio diidrogeno fosfato, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06370.0050 1.06370.0250
1.06370.0050EA 225 EUR
1.06370.0050 1.06370.0250
Sodio diidrogeno fosfato, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Sodio diidrogeno fosfato
Formula: NaH₂PO₄
Punto di fusione: ∼650 °C
Densità: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003527
CAS Number: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Visualizza i codici
Solubility 850 g/l (20 °C)
Molar Mass 119.98 g/mol
Bulk Density 940 kg/m3
pH 4.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)