Sodio fosfato bibasico ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Formula:
Na₂HPO₄ Punto di fusione: 250 °C Densità: 1,53 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003496 CAS Number: 7558-79-4 EINECS: 231-448-7 REACH: 01-2119489797-11 Merck Index: 12,08805 |
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.02 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.05 % |
As (Arsenic) | Max. 2 ppm |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |