Stampa…
Sodio fosfato bibasico, anidro ≥99.0%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06586.0500 1.06586.2500 1.06586.9050 1.06586.1000 1.06586.9012
1.06586.0500EA 86.8 EUR
1.06586.0500 1.06586.2500 1.06586.9050 1.06586.1000 1.06586.9012
Sodio fosfato bibasico, anidro ≥99.0%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Sodio fosfato bibasico
Certificazioni: Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Formula: Na₂HPO₄
Punto di fusione: 250 °C
Densità: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003496
CAS Number: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Visualizza i codici
Assay (alkalimetric) ≥99.0%
Insoluble matter ≤0.01%
pH-value (5%; water, 25 °C) 8.7 - 9.3
Chloride (Cl) ≤0.002%
Sulfate (SO₄) ≤0.005%
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Cu (Copper) ≤0.0003%
Fe (Iron) ≤0.001%
K (Potassium) ≤0.01%
Pb (Lead) ≤0.001%
Loss on Drying (105 °C) ≤0.2%