Stampa…
Sodio fosfato bibasico, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06566.0100 1.06566.0500
1.06566.0100EA 293 EUR
1.06566.0100 1.06566.0500
Sodio fosfato bibasico, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Sodio fosfato bibasico
Formula: Na₂HPO₄
Peso molecolare: 141,96 g/mol
Punto di fusione: 250 °C
Densità: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003496
CAS Number: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Visualizza i codici
Solubility 77 g/l (20 °C)
Melting Point 250 °C (decomposition)
Molar Mass 141.96 g/mol
Bulk Density 880 kg/m3
pH 8.7 - 9.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)