Stampa…
Sodio fosfato bibasico, anidro, EMSURE® (0.2 - 1 mm) per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06559.0500 1.06559.9025
1.06559.0500EA 93.4 EUR
1.06559.0500 1.06559.9025
Sodio fosfato bibasico, anidro, EMSURE® (0.2 - 1 mm) per analisi, Supelco®
Sodio fosfato bibasico
Formula: Na₂HPO₄
Punto di fusione: 250 °C
Densità: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003496
CAS Number: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Visualizza i codici
Solubility 77 g/l (20 °C)
Melting Point 250 °C (decomposition)
Molar Mass 141.96 g/mol
Bulk Density 880 kg/m3
pH 8.7 - 9.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)