Sodio fosfato bibasico, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Formula:
Na₂HPO₄ Punto di fusione: 250 °C Densità: 1,53 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003496 CAS Number: 7558-79-4 EINECS: 231-448-7 REACH: 01-2119489797-11 Merck Index: 12,08805 |