Stampa…
Sodio fosfato bibasico, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
567547-1 567547-250
567547-1EA 313 EUR
567547-1 567547-250
Sodio fosfato bibasico, Millipore®
Sodio fosfato bibasico
Formula: Na₂HPO₄
Punto di fusione: 250 °C
Densità: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003496
CAS Number: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805