Stampa…
Sodio fosfato bibasico, anidro ≥99.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
13437.30 13437.A1 13437.A7
13437.30EA 25.3 EUR
13437.30 13437.A1 13437.A7
Sodio fosfato bibasico, anidro ≥99.0% ACS
Sodio fosfato bibasico
Purity: 99.0% min CAS No.: 7558-79-4 Molecular Formula: HNa2O4P Formula Weight: 141.98 Physical Form: Granular Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,8659 MDL No.: MFCD00003496
Formula: Na₂HPO₄
Punto di fusione: 250 °C
Densità: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003496
CAS Number: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 14,8659