Stampa…
Phosphorous acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A11189.0B A11189.0I A11189.30
A11189.0BEA 105 EUR
A11189.0B A11189.0I A11189.30
Phosphorous acid ≥98%
Phosphorous acid
Purity: 98+% CAS No.: 13598-36-2 Molecular Formula: H3PO3 Formula Weight: 82.00 Odour: Odourless Melting Point: 74° Boiling Point: 200° dec. Merck Reference: 14,7346 UN No.: 2834 MDL No.: MFCD00137258
Formula: H₃O₃P
Punto di ebollizione: 200 °C (dec.)
Punto di fusione: 74 °C
Densità: 1,651
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00137258
CAS Number: 13598-36-2
EINECS: 237-066-7
UN: 2834
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7346