Stampa…
Sodio fosfato bibasico, anidro ≥99.0% ACS
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
0404-1KGEA 225 EUR
0404-1KG 0404-2.5KG 0404-500G 0404-12KG 0404-50KG
Sodio fosfato bibasico, anidro ≥99.0% ACS
Sodio fosfato bibasico
Formula: Na₂HPO₄
Peso molecolare: 141,96 g/mol
Punto di fusione: 250 °C
Densità: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003496
CAS Number: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Visualizza i codici
Chloride <0.002%
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.002%
Loss on drying @105 °C ≤0.2%
pH (5%, Water) @25 °C 8.7 − 9.3
Purity ≥99%
Sulphate ≤0.005%