Stampa…
tri-Sodio fosfato, anidro, tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
13438.A1 13438.A7
13438.A1EA 53.3 EUR
13438.A1 13438.A7
tri-Sodio fosfato, anidro, tech.
tri-Sodio fosfato
CAS No.: 7601-54-9 Molecular Formula: Na3O4P Formula Weight: 163.94 Physical Form: -100 Mesh Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Merck Reference: 14,8662 UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00003510
Formula: Na₃O₄P
Punto di fusione: 73,3…76.7 °C
Densità: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003510
CAS Number: 7601-54-9
EINECS: 231-509-8
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8662