Stampa…
Sodium hexafluorophosphate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B20898.06 B20898.14 B20898.22
B20898.06EA 39.7 EUR
B20898.06 B20898.14 B20898.22
Sodium hexafluorophosphate ≥98%
Sodium hexafluorophosphate
Purity: 98% CAS No.: 21324-39-0 Molecular Formula: NaPF6 Formula Weight: 167.95 Odour: Odourless Melting Point: 200° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011122
Formula: F₆NaP
Punto di fusione: >200 °C
Densità: 2,37
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011122
CAS Number: 21324-39-0
EINECS: 244-333-1
UN: 3260
ADR: 8,II