Stampa…
Sodium hexafluorophosphate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
13064.14 13064.22
13064.14EA 107 EUR
13064.14 13064.22
Sodium hexafluorophosphate ≥99%
Sodium hexafluorophosphate
Purity: 99+% CAS No.: 21324-39-0 Molecular Formula: NaPF6 Formula Weight: 167.95 Physical Form: Crystalline Density: 2.37 Melting Point: 200° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011122
Formula: F₆NaP
Punto di fusione: >200 °C
Densità: 2,37
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011122
CAS Number: 21324-39-0
EINECS: 244-333-1
UN: 3260
ADR: 8,II