Sodium hexafluorophosphate 98.5+%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
196820500
196820100
196822500
ACRO196820500EA
248
EUR
ACRO196820500
ACRO196820100
ACRO196822500
Sodium hexafluorophosphate 98.5+%, puro
Sodium hexafluorophosphate
Formula:
F₆NaP Punto di fusione: 200 °C Densità: 2,505 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011122 CAS Number: 21324-39-0 EINECS: 244-333-1 UN: 3260 ADR: 8,II |
Appearance | White to light grey Crystalline powder |
Assay | ≥98.50 % |