Stampa…
tetra-Sodio difosfato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodio pirofosfato, tetra-Sodio pirofosfato
A17546.0B A17546.30
A17546.0BEA 58.2 EUR
A17546.0B A17546.30
tetra-Sodio difosfato ≥98%
tetra-Sodio difosfato
Purity: 98% CAS No.: 7722-88-5 Molecular Formula: Na4O7P2 Formula Weight: 265.90 Melting Point: 988° Merck Reference: 14,9240 MDL No.: MFCD00003513
Formula: Na₄O₇P₂
Peso molecolare: 265,9 g/mol
Punto di fusione: 988 °C
Densità: 2,534
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003513
CAS Number: 7722-88-5
EINECS: 231-767-1
Merck Index: 14,9240