Stampa…
Sodio idrossido ≥97%, beads 20-40 mesh, per analisi
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Idrossido di sodio
367176-12KG 367176-2.5KG
367176-12KGEA 227.64 EUR
367176-12KG 367176-2.5KG
Sodio idrossido ≥97%, beads 20-40 mesh, per analisi
Sodio idrossido
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 1,390 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione: 319 °C
Densità: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Visualizza i codici
Form beads
Assay Min. 96.5 %
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 2.5 %
Granulation complying
Particle Size 20-40 mesh
Vapor Pressure <18 mmHg ( 20 °C)