Stampa…
Sodio idrossido ≥98%, in pastiglie, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
28245.265EA 22.9 EUR
28245.265 28245.298 28245.367 28245.460
Sodio idrossido ≥98%, in pastiglie, GPR RECTAPUR®
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 1390 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 323 °C
Densità: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
CO3 (as Na2CO3) Max. 1.0 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 20 ppm
SiO4 (as SiO2) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm