Stampa…
Sodio idrossido ≥97.0%, in sferette, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
28240.292EA 30.4 EUR
28240.292 28240.361 28240.460
Sodio idrossido ≥97.0%, in sferette, TECHNICAL
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 1390 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 323 °C
Densità: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Visualizza i codici
Assay Min. 97.0 %
Sodium carbonate Max. 1.5 %