Sodio idrossido, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
NaOH Punto di ebollizione: 1390 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 323 °C Densità: 2,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS Number: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1823 ADR: 8,II REACH: 01-2119457892-27 Merck Index: 14,08627 |
Solubility | 1090 g/l (20 °C) |
Melting Point | 323 °C |
Molar Mass | 40.00 g/mol |
Boiling Point | 1390 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 2.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | 14 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |