Stampa…
Sodio idrossido, in pastiglie, puro, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Idrossido di sodio
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06462.1000 1.06462.5000 1.06462.9050
1.06462.1000EA 24.01 EUR
1.06462.1000 1.06462.5000 1.06462.9050
Sodio idrossido, in pastiglie, puro, Supelco®
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Peso molecolare: 40 g/mol
Punto di ebollizione: 1390
Punto di fusione: 323
Densità: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Visualizza i codici
Solubility 1090 g/l (20 °C)
Melting Point 323 °C
Molar Mass 40.00 g/mol
Boiling Point 1390 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material