Stampa…
Sodio idrossido, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Pericolo
567530-250 567530-500
567530-250EA 102 EUR
567530-250 567530-500
Sodio idrossido, Sigma-Aldrich®
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 1390 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 323 °C
Densità: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627