Stampa…
Sodio idrossido, BAKER, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
0405.1000EA 44.6 EUR
0405.1000 0405.5000 0405.9025
Sodio idrossido, BAKER, J.T.Baker®
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 1390 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 323 °C
Densità: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Visualizza i codici
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Assay 97.0 - 100.5 %
Appearance of solution passes test
Carbonate (as Na2CO3) max. 2.0 %
Chlorides (as Cl) max. 50 ppm
Iron (Fe) max. 10 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 20 ppm
Identification passes test
Sulfates (as SO4) max. 50 ppm
Additional Specification(s):
Potassium (K) passes test