Sodio idrossido ≥97%, in pastiglie ACS
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
0583-1KGEA
142
EUR
0583-1KG
0583-5KG
0583-500G
0583-12KG
0583-50KG
Sodio idrossido ≥97%, in pastiglie ACS
Sodio idrossido
Formula:
NaOH Punto di ebollizione: 1390 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 323 °C Densità: 2,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS Number: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1823 ADR: 8,II REACH: 01-2119457892-27 Merck Index: 14,08627 |
Calcium | <0.005% |
Chloride | ≤0.005% |
Heavy metals | ≤0.002% |
Iron | ≤0.001% |
Magnesium | ≤0.002% |
Mercury | ≤0.1 ppm |
Nickel | ≤0.001% |
Nitrogen compounds | ≤0.001% |
Phosphate | ≤0.001% |
Potassium | ≤0.02% |
Purity | ≥97% |
Sodium carbonate | ≤1% |
Sulphate | ≤0.003% |