Sodio idrossido, beads, per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
0173-1KGEA
135
EUR
0173-1KG
0173-5KG
Sodio idrossido, beads, per analisi
Sodio idrossido
Formula:
NaOH Punto di ebollizione: 1390 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 323 °C Densità: 2,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS Number: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1823 ADR: 8,II REACH: 01-2119457892-27 Merck Index: 14,08627 |
Chloride | ≤0.05% |
Heavy Metals | ≤0.006% |
Potassium | ≤0.1% |
Purity | >98.5% |
Sodium Carbonate | ≤0.90% |
Sulphate | ≤0.005% |