Sodio idrossido ≥97%, pearls
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 1310-73-2
Molecular Formula: NaOH
Formula Weight: 40.00
Odour: Odourless
pH: 14
Melting Point: 318°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8627
UN No.: 1823
MDL No.: MFCD00003548
Formula:
NaOH Punto di ebollizione: 1390 °C Punto di fusione: 318 °C Densità: 2,13 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS Number: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1823 ADR: 8,II REACH: 01-2119457892-27 Merck Index: 14,8627 |