Stampa…
Sodio idrossido 97+%, in pastiglie ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Idrossido di sodio
424330025 424330100 424335000 424330010 424330251 424330250
ACRO424330025EA 91.3 EUR
ACRO424330025 ACRO424330100 ACRO424335000 ACRO424330010 ACRO424330251 ACRO424330250
Sodio idrossido 97+%, in pastiglie ACS
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 1390 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 318 °C
Densità: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Visualizza i codici
Appearance White Pellets
Titration with HCl ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤1.0 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Mercury (Hg) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Heavy metals (as Ag) ≤20 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %