Stampa…
Litio idrossido, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05691.0100 1.05691.1000
1.05691.0100EA 159 EUR
1.05691.0100 1.05691.1000
Litio idrossido, Supelco®
Litio idrossido
Formula: LiOH
Punto di ebollizione: 924 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 462 °C
Densità: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011095
CAS Number: 1310-65-2
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05556
Visualizza i codici
Solubility 71 g/l (20 °C)
Melting Point 462 °C
Molar Mass 23.95 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
Density 2.54 g/cm3
pH 12 (50 g/l, H2O, 50 °C)