Stampa…
Litio idrossido, anidro ≥99.995% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
44471.06 44471.14 44471.22
44471.06EA 54.9 EUR
44471.06 44471.14 44471.22
Litio idrossido, anidro ≥99.995% (metals basis)
Litio idrossido
Purity: 99.995% CAS No.: 1310-65-2 Molecular Formula: LiOH Formula Weight: 23.95 Physical Form: Powder Density: 2.54 Appearance: White Odour: Odourless pH: 14 Melting Point: 462° Boiling Point: 924° Merck Reference: 14,5534 UN No.: 2680 MDL No.: MFCD00011095
Formula: LiOH
Peso molecolare: 23.95 g/mol
Punto di ebollizione: 924 °C
Punto di fusione: 462
Densità: 2.54
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011095
CAS Number: 1310-65-2
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 14,5534