Litio idrossido, anidro 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 1310-65-2
Molecular Formula: LiOH
Formula Weight: 23.95
Physical Form: -4+14 Mesh
Density: 2.54
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 14
Melting Point: 462°
Boiling Point: 924°
Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol
Merck Reference: 14,5534
UN No.: 2680
MDL No.: MFCD00011095
Formula:
LiOH Peso molecolare: 23,95 g/mol Punto di ebollizione: 924 °C Punto di fusione: 462 °C Densità: 2,54 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011095 CAS Number: 1310-65-2 EINECS: 215-183-4 UN: 2680 ADR: 8,II Merck Index: 14,5534 |