Litio idrossido, anidro 98%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
LiOH Punto di ebollizione: 924 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 462 °C Densità: 1,43 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011095 CAS Number: 1310-65-2 EINECS: 215-183-4 UN: 2680 ADR: 8,II Merck Index: 13,05556 |
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Titration with HCl | ≥97.5 % |