Stampa…
Cianato di sodio 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A12413.0E A12413.22 A12413.36
A12413.0EEA 139 EUR
A12413.0E A12413.22 A12413.36
Cianato di sodio 95%
Cianato di sodio
Purity: 95% CAS No.: 917-61-3 Molecular Formula: NaOCN Formula Weight: 65.01 Melting Point: 550° Beilstein Reference: 3594963 Merck Reference: 14,8604 MDL No.: MFCD00011121
Formula: CNNaO
Punto di fusione: 550 °C
Densità: 1,89
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011121
CAS Number: 917-61-3
EINECS: 213-030-6
Merck Index: 14,8604