Stampa…
Potassio cianato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04957.0100 8.04957.1000
8.04957.0100EA 39.2 EUR
8.04957.0100 8.04957.1000
Potassio cianato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Potassio cianato
Formula: CKNO
Punto di fusione: 315…316 °C
Densità: 2,056 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011411
CAS Number: 590-28-3
EINECS: 209-676-3
Merck Index: 12,07788
Visualizza i codici
Solubility 750 g/l (20 °C)
Melting Point 314 - 316 °C
Molar Mass 81.12 g/mol
Bulk Density 870 kg/m3
Density 2.056 g/cm3 (20 °C)
pH 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)