Potassio cianato ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Cianato di potassio
Purity: 97%
CAS No.: 590-28-3
Molecular Formula: KOCN
Formula Weight: 81.12
Physical Form: Crystalline
Density: 2.056
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 700-900° dec.
Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol
Merck Reference: 14,7625
MDL No.: MFCD00011411
Formula:
CKNO Peso molecolare: 81.12 g/mol Punto di fusione: 700…900 °C (dec.) Densità: 2.056 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011411 CAS Number: 590-28-3 EINECS: 209-676-3 Merck Index: 12,07788 |