Stampa…
Potassio cianato 97%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
201110010 201115000 201111000
ACRO201110010EA 89.5 EUR
ACRO201110010 ACRO201115000 ACRO201111000
Potassio cianato 97%, puro
Potassio cianato
Formula: CKNO
Punto di fusione: 315 °C
Densità: 2,056 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011411
CAS Number: 590-28-3
EINECS: 209-676-3
Merck Index: 12,07788
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥96.0 %
Potassium carbonate ≤3 %