Stampa…
Sodio perossido ≥93.0%, in polvere, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Sodio perossido
27996.230EA 365 EUR
27996.230 27996.296
Sodio perossido ≥93.0%, in polvere, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Perossido di sodio
Formula: Na₂O₂
Peso molecolare: 77,98 g/mol
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2,805 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003497
CAS Number: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08728
Visualizza i codici
Assay Min. 93.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 40 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm