Sodio perossido ≥93%, in granuli, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Sodio perossido
27995.236EA
0
EUR
27995.236
27995.293
27995.260
Sodio perossido ≥93%, in granuli, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Perossido di sodio
Formula:
Na₂O₂ Peso molecolare: 77,98 g/mol Punto di fusione: 660 °C Densità: 2,805 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003497 CAS Number: 1313-60-6 EINECS: 215-209-4 UN: 1504 ADR: 5.1,I Merck Index: 13,08728 |
Assay | Min. 93 % |
Identification | Passes test |
Mean diameter | 0.3 to 2.0 mm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 5 ppm |
SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 | Max. 0.025 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 10 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.05 % |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |