Stampa…
Sodio perossido ≥95%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Sodio perossido
31445-100G 31445-1KG 31445-500G 31445-6X1KG
31445-100GEA 102.26 EUR
31445-100G 31445-1KG 31445-500G 31445-6X1KG
Sodio perossido ≥95%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Perossido di sodio
Formula: Na₂O₂
Peso molecolare: 77,98 g/mol
Punto di ebollizione: Decomposes on heating
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003497
CAS Number: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08728
Visualizza i codici
Assay Min. 95.0 %
Aluminium (Al) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %
Total N Max. 0.003 %