Stampa…
Sodio perossido 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodio perossido
L13306.18 L13306.30 L13306.0B
L13306.18EA 49.8 EUR
L13306.18 L13306.30 L13306.0B
Sodio perossido 95%
Perossido di sodio
Purity: 95% CAS No.: 1313-60-6 Molecular Formula: Na2O2 Formula Weight: 77.98 Melting Point: 460° dec. Merck Reference: 14,8655 MDL No.: MFCD00003497
Formula: Na₂O₂
Peso molecolare: 77,98 g/mol
Punto di fusione: 460 °C (dec.)
Densità: 2,805
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003497
CAS Number: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1,I
Merck Index: 14,8655