Sodio perossido ACS
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Sodio perossido
315761000
315765000
315760250
ACRO315761000EA
93.1
EUR
ACRO315761000
ACRO315765000
ACRO315760250
Sodio perossido ACS
Perossido di sodio
Formula:
Na₂O₂ Peso molecolare: 77,98 g/mol Punto di fusione: 460 °C (dec.) Densità: 2,8 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003497 CAS Number: 1313-60-6 EINECS: 215-209-4 UN: 1504 ADR: 5.1,I Merck Index: 13,08728 |
Appearance | Yellow Powder or granules (May contain a small quantity of discolored material from the manufacturing process) |
Titration with KMnO4 | ≥93.0 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |