Stampa…
Potassium superoxide
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Potassium dioxide
355420250 355425000
ACRO355420250EA 48.5 EUR
ACRO355420250 ACRO355425000
Potassium superoxide
Potassium superoxide
Formula: KO₂
Punto di fusione: 400 °C
Densità: 2,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082411
CAS Number: 12030-88-5
EINECS: 234-746-5
UN: 2466
ADR: 5.1,I
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder or chunks
Oxygen (O) ≥215 cm³/g O2-content