Stampa…

Acqua

Fornitore: ..

04284.K050 04284.L05R
SILM04284.K050EA 111 EUR
SILM04284.K050 SILM04284.L05R
Acqua
Acqua
Formula: H₂O
Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR