Stampa…
Contatori di cellule con apertura a V, Improved Neubauer
Fornitore: MARIENFELD
0650010 0650030
MARI0650010EA 64.4 EUR
MARI0650010 MARI0650030
Contatori di cellule con apertura a V, Improved Neubauer
Vetrini Camere per conta
L'apertura a V facilita l'inserimento del gap capillare tra il fondo della camera e il vetrino coprioggetto per emacitometro
Rischio di fuoriuscita limitato
Certificazioni: IVD 98/79/EC