Stampa…
Acqua for HPCE, for luminescence, suitable for UV/Vis spectroscopy, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Hydrogen oxide
MQ100
95283-100ML 95283-1L
95283-100MLEA 36.3 EUR
95283-100ML 95283-1L
Acqua for HPCE, for luminescence, suitable for UV/Vis spectroscopy, Supelco®
Acqua
Formula: H₂O
Peso molecolare: 18.02 g/mol
Punto di ebollizione: 100
Punto di fusione: 0
Densità: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fc5b8c508b689bd300e5109ec8084e515240d43&vid=60245314e6bb0a0e76427301c61dd541f6fbd765&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1eb00964e70724f101d4f378d2f4b23d5af316d9&vid=24cd6362eb60659f9c641266bdba6c8f1240ff74&prid=web&clid=SAPDAM