Stampa…
Acqua, UltraPure per biologia molecolare, sterile filtrato
Fornitore: Rockland Immunochemicals
Synonyms: Hydrogen oxide
MB-010-1000 MB-010-0100
ROCKMB-010-1000EA 192 EUR
ROCKMB-010-1000 ROCKMB-010-0100
Acqua, UltraPure per biologia molecolare, sterile filtrato
Acqua
Formula: H₂O
Peso molecolare: 18.02 g/mol
Punto di ebollizione: 100
Punto di fusione: 0
Densità: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098