Stampa…
Acqua USP, JP, Ph. Eur., purificato
Fornitore: VWR Chemicals
90200.9010EA 64.6 EUR
90200.9010 90200.9025 90200.9200 90200.0999 90200.5000
Acqua USP, JP, Ph. Eur., purificato
Acqua
  • Produced by reverse osmosis and capacitive deionization (CDI)
Attenzione: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Formula: H₂O
Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1,00 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098