Acqua, NORMATOM® Trace_metal
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms:
Hydrogen oxide
83877.260EA
173
EUR
83877.260
83877.290
Acqua, NORMATOM® Trace_metal
Acqua
Formula:
H₂O Peso molecolare: 18.02 g/mol Punto di ebollizione: 100 Punto di fusione: 0 Densità: 1 g/cm³ (4 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS Number: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |
Colorazione | 10 CO Max. |
Ag (Argento) | Max. 50 ppt |
Al (Alluminio) | Max. 200 ppt |
As (Arsenico) | Max. 50 ppt |
Au (Oro) | Max. 50 ppt |
B (Boro) | Max. 500 ppt |
Ba (Bario) | Max. 50 ppt |
Be (Berillio) | Max. 50 ppt |
Bi (Bismuto) | Max. 50 ppt |
Ca (Calcio) | Max. 500 ppt |
Cd (Cadmio) | Max. 50 ppt |
Ce (Cerio) | Max. 20 ppt |
Co (Cobalto) | Max. 50 ppt |
Cr (Cromo) | Max. 50 ppt |
Cs (Cesio) | Max. 50 ppt |
Cu (Rame) | Max. 100 ppt |
Dy (Disprosio) | Min. 20 ppt |
Er (Erbio) | Max. 20 ppt |
Eu (Europio) | Max. 20 ppt |
Fe (Ferro) | Max. 300 ppt |
Ga (Gallio) | Max. 50 ppt |
Gd (Gadolinio) | Max. 20 ppt |
Ge (Germanio) | Max. 50 ppt |
Hf (Afnio) | Max. 10 ppt |
Hg (Mercurio) | Max. 200 ppt |
Ho (Holmium) | Max. 20 ppt |
In (Indio) | Max. 50 ppt |
K (Potassio) | Max. 300 ppt |
La (Lantanio) | Max. 20 ppt |
Li (Litio) | Max. 50 ppt |
Lu (Lutezio) | Max. 20 ppt |
Mg (Magnesio) | Max. 100 ppt |
Mn (Manganese) | Max. 50 ppt |
Mo (Molibdeno) | Max. 50 ppt |
Na (Sodio) | Max. 500 ppt |
Nb (Niobio) | Max. 20 ppt |
Nd (Neodimio) | Max. 20 ppt |
Ni (Nichel) | Max. 50 ppt |
Pb (Piombo) | Max. 50 ppt |
Pd (Palladio) | Max. 50 ppt |
Pr (Praseodimio) | Max. 20 ppt |
Pt (Platino) | Max. 50 ppt |
Rb (Rubidio) | Max. 20 ppt |
Re (Renio) | Max. 50 ppt |
Rh (Rodio) | Max. 50 ppt |
Ru (Rutenio) | Max. 50 ppt |
Sb (Antimonio) | Max. 50 ppt |
Sc (Scandio) | Max. 20 ppt |
Se (Selenio) | Max. 200 ppt |
Sm (Samario) | Max. 20 ppt |
Sn (Stagno) | Max. 50 ppt |
Sr (Stronzio) | Max. 50 ppt |
Ta (Tantalio) | Max. 50 ppt |
Tb (Terbio) | Max. 20 ppt |
Te (Tellurio) | Max. 50 ppt |
Th (Torio) | Max. 10 ppt |
Ti (Titanio) | Max. 50 ppt |
Tl (Tallio) | Max. 50 ppt |
Tm (Tulio) | Max. 20 ppt |
U (Uranio) | Max. 10 ppt |
V (Vanadio) | Max. 50 ppt |
W (Tungsteno) | Max. 100 ppt |
Y (Ittrio) | Max. 10 ppt |
Yb (Itterbio) | Max. 20 ppt |
Zn (Zinco) | Max. 500 ppt |
Zr (Zirconio) | Max. 50 ppt |