Stampa…
Acqua, NORMATOM® per analisi in tracce
Fornitore: VWR Chemicals
83877.260EA 173 EUR
83877.260 83877.290
Acqua, NORMATOM® per analisi in tracce
Acqua
Formula: H₂O
Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Visualizza i codici
Ho (Holmium) Max. 20 ppt
Mn (Manganese) Max. 50 ppt
Te (Tellurio) Max. 50 ppt